Learn More
Brady™ GHS Symbol - Corrosive, Individual Markers on a Roll
Pre-printed labels to identify your chemical product containers.
Marca:  Brady™ 834181
53.30 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04320kg
Codice prodotto. 15684827
  • 56.10€ / pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-quality labels that can withstand the most demanding environments
  • Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Specifica
Specifica
Gloss
250/Pk.
21 mm
21 mm
Diamond
Polyester
Permanent Acrylic
0.099 mm
-40°C to 110°C
Black on White