Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ DIAMOND™ Blister Refill Filtered Pipette Tips
PIPETMAN™ Diamond™ Performance Filter Tips: the quickest way to refill empty TIPACK boxes and Reload blocks for PIPETMAN pipetters.
119.00€ - 145.00€
Specifica
Filtrato Filtered
Sterilità Sterile
Colore Clear
Autoclavabile Autoclavable
Formato Rack
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15237773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
F172203
0.1 to 10 μL DFL10
132.00€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15247773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
F172303
2 to 30 μL DFL30
145.00€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15257773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
F172403
20 to 100 μL DFL100
119.00€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15267773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
F172503
20 to 200 μL DFL200
119.00€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15277773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
F172603
100 to 1000 μL DFL1000
141.00€
pezzi 960
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed, developed and manufactured to fit Gilson pipetters perfectly.
  • Ensure optimal performance of your PIPETMAN pipetter across the full volume range.
  • Play a critical role in preventing aerosol-borne contamination.
  • Packaged in individually wrapped racks to ensure the best clearness and facilitate rack handling; top cover to handle sterilized pack.
  • Uses 45% less plastic than a regular rack box.
  • Fully autoclavable racks (moist heat, 121°C, 20 min., 1 bar); remove blister packaging before autoclaving.
  • Made of 100% pure virgin polypropylene; smooth hydrophobic surface for complete dispensing.
  • Two solid sealing rings provide a perfect seal
  • Ergonomic tip fitting: matching pipetter and tips reduces strain to fit and eject tips.
  • Fully traceable from mold to bench.
  • Graduated volume markers make it easy to visually check the volume aspirated.
  • Color-coded to differentiate tip models and indicate compatible Gilson pipetter models.
  • Available autoclavable or gamma-ray sterilized.
Sterilized Refills:
  • Sterilization date guaranteed for five years.
  • Irradiated by gamma-rays for more efficient sterilization.
  • Certified free of detectable DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogens and trace metals.
Order Info
10 Blister Refills of 96 racked tips
Specifica
Specifica
Filtered
Clear
Rack
Gilson Pipetman
Pipetman Diamond
Sterile
Autoclavable
Pipette Tips
Yes
Certified Quality