Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ DIAMOND™ Blister Refill Non-Filtered Pipette Tips
PIPETMAN™ DIAMOND Performance Tips: the quickest way to refill empty TIPACK boxes and Reload blocks for PIPETMAN pipettors.
50.00€ - 68.00€
Specifica
Filtrato | Non-Filtered |
---|---|
Colore | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Product Type | Pipette Tips |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gilson Pipetman |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Modello | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Modello | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15207773
|
Gilson™
F172201 |
0.1 to 20 μL | DL10ST | Sterile |
68.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15277763
|
Gilson™
F172200 |
0.1 to 20 μL | DL10 | Non-sterile |
61.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15287763
|
Gilson™
F172300 |
2 to 200 μL | D200 | Non-sterile |
50.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15217773
|
Gilson™
F172301 |
2 to 200 μL | D200ST | Sterile |
58.65€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15297763
|
Gilson™
F172500 |
100 to 1000 μL | D1000 | Non-sterile |
55.50€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15227773
|
Gilson™
F172501 |
100 to 1000 μL | D1000ST | Sterile |
61.65€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Packaged in individually wrapped racks to ensure the best clearness and facilitate rack handling; top cover to handle sterilized pack.
- Uses 45% less plastic than a regular rack box.
- Fully autoclavable racks (moist heat, 121°C, 20 min., 1 bar); remove blister packaging before autoclaving.
- Made of 100% pure virgin polypropylene; smooth hydrophobic surface for complete dispensing.
- Two solid sealing ring provide a perfect seal.
- Ergonomic tip fitting: matching pipettor and tips reduces strain to fit and eject tips.
- Fully traceable from mold to bench.
- Graduated volume markers make it easy to visually check the volume aspirated.
- Color-coded to differentiate tip models and indicate compatible Gilson pipetter models.
- Available autoclavable or gamma-ray sterilized.
Sterilized Refills:
- Sterilization date guaranteed for five years.
- Irradiated by gamma-rays for more efficient sterilization
- Certified free of detectable DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogens and trace metals.
Order Info
10 Blister Refills of 96 racked tips
Specifica
Non-Filtered | |
Autoclavable | |
Gilson Pipetman | |
Pipetman Diamond |
Clear | |
Pipette Tips | |
Yes | |
Certified Quality |