Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Tri-Fit Sterilized Filter Pipette Tips
PIPETMAN™ EXPERT™ Sterilized Filter Pipette Tips features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples.
Marca:  Gilson™ F1735042
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.55000kg
Codice prodotto. 15942061
  • 697.00€ / pezzi 3072
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Descrizione
  • Features patented, low-retention polymer that creates hydrophobic surface to minimize sample binding when dispensing.
  • Color-coded tip packaging corresponds to industry standards for volume color matching to pipettes.
  • Free of Human DNA, RNase, DNase, PCR Inhibitors and Pyrogens.
Specifica
Specifica
1 to 200 μL
Sterile
Autoclavable
7.75 cm
Extended Length
Pipette Tips
Single-use
Pipetman EXPERT
Certified Quality
Filtered
Clear
20.63 in.
Rack
Racked
Yellow
Yes
Polypropylene
10 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL