Learn More
Gilson™ Puntali filtranti PIPETMAN™ Tipack™
Progettati per rispondere alle richieste più rigorose in diversi campi e applicazioni, ad esempio PCR, biologia molecolare e tecnologia cellulare. I puntali con filtro Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ sono progettati, sviluppati e prodotti per adattarsi perfettamente alle pipette Gilson. Giocano un ruolo critico nella prevenzione della contaminazione da aerosol.
Marca:  Gilson™ F171303
112.13 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21920" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.14300kg
Codice prodotto. 11922078
  • 161.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La geometria ottimizzata e la realizzazione in puro polipropilene garantiscono un'erogazione completa e risultati costanti.
  • Garantisce accuratezza e precisione.
  • Nessun rischio di contaminazione: i puntali sono prodotti in camera sterile.
  • Sterilizzati con irradiazione gamma: i punti indicatori utilizzati sui prodotti Gilson subiscono un cambiamento di colore irreversibile dopo la sterilizzazione.
  • Garantiti privi di DNA, RNA, DNasi, RNasi, ATP, pirogeni e metalli in tracce.
  • Garanzia della completa tracciabilità, dalla produzione alla fornitura.
  • Facile identificazione grazie alla confezione con codifica a colori.
Specifica
Specifica
Da 2 a 30 μl
Prodotto sterile
DF30ST
5,1 cm
Pipetman Tipack
Con filtro
Trasparente
5,71in.
In rack
Polipropilene