Learn More
Gilson™ Puntali filtranti PIPETMAN™ Tipack™
Progettati per rispondere alle richieste più rigorose in diversi campi e applicazioni, ad esempio PCR, biologia molecolare e tecnologia cellulare. I puntali con filtro Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ sono progettati, sviluppati e prodotti per adattarsi perfettamente alle pipette Gilson. Giocano un ruolo critico nella prevenzione della contaminazione da aerosol.
Marca: Gilson™ F171403
133.73 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21712" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.13400kg
Descrizione
- La geometria ottimizzata e la realizzazione in puro polipropilene garantiscono un'erogazione completa e risultati costanti.
- Garantisce accuratezza e precisione.
- Nessun rischio di contaminazione: i puntali sono prodotti in camera sterile.
- Sterilizzati tramite raggi gamma: i punti indicatori utilizzati sui prodotti Gilson subiscono un cambiamento di colore irreversibile dopo la sterilizzazione.
- Garanzia di assenza di DNA, RNA, DNasi, RNasi, ATP, pirogeni e tracce di metalli.
- Garanzia della completa rintracciabilità, dalla produzione alla fornitura.
- Facile identificazione grazie alla confezione con codifica a colori.
Specifica
Da 10 a 100 μl | |
Sì | |
DF100ST | |
5.1 cm | |
Pipetman Tipack |
Con filtro | |
Clear | |
5.71 in. | |
In rack | |
Polypropylene |