Learn More
Gilson™ Puntali filtranti PIPETMAN™ Tipack™
Progettati per rispondere alle richieste più rigorose in diversi campi e applicazioni, ad esempio PCR, biologia molecolare e tecnologia cellulare. I puntali con filtro Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ sono progettati, sviluppati e prodotti per adattarsi perfettamente alle pipette Gilson. Giocano un ruolo critico nella prevenzione della contaminazione da aerosol.
Marca: Gilson™ F171803
163.87 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23279" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.80000kg
Descrizione
- La geometria ottimizzata e la realizzazione in puro polipropilene garantiscono un'erogazione completa e risultati costanti.
- Garantisce accuratezza e precisione.
- Nessun rischio di contaminazione: i puntali sono prodotti in camera sterile.
- Sterilizzati con irradiazione gamma: i punti indicatori utilizzati sui prodotti Gilson subiscono un cambiamento di colore irreversibile dopo la sterilizzazione.
- Garantiti privi di DNA, RNA, DNasi, RNasi, ATP, pirogeni e metalli in tracce.
- Garanzia della completa tracciabilità, dalla produzione alla fornitura.
- Facile identificazione grazie alla confezione con codifica a colori.
Specifica
Da 100 a 1200 μl | |
Prodotto sterile | |
DF1200ST | |
8,4 cm | |
Pipetman Tipack |
Con filtro | |
Trasparente | |
3,31in. | |
In rack | |
Polipropilene |