Learn More
Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro blu con stopper in polietilene
Per la manipolazione e la misurazione accurata e sicura dei liquidi di laboratorio. Le fiasche volumetriche di Classe A Hirschmann Instruments™ con tappo Poly e graduazione blu sono realizzate con resistenti tubi in vetro DURAN™.
Marca: Hirschmann™ 2820178
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10800kg
Descrizione
- With NS ground and polyethylene stopper
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
DIN EN ISO 1042 | |
50 ml | |
140 mm | |
Smeriglio standard 14/23 NS | |
Sì |
Polietilene | |
Vetro Duran, Duran Glass | |
±0.08 ml | |
±0.08 ml | |
A |