Learn More
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Altezza (sistema metrico):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Desiccator (Type: 100mm)
Desiccator (Type: 150mm)
Desiccator (Type: 200mm)
Desiccator (Type: 250mm)
Desiccator (Type: 300mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 143 mm |
| Product Type | Bottom |
| Descrizione | I.D.: 91 mm |
| Materiale | Glass |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator (Type: 150mm) |
| Altezza (sistema metrico) | 158 mm |