Learn More
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator
Codice prodotto. p-7083455 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Altezza (sistema metrico):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Desiccator (Type: 100mm)
Desiccator (Type: 150mm)
Desiccator (Type: 200mm)
Desiccator (Type: 250mm)
Desiccator (Type: 300mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15554635
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glass only bottom for use with desiccator
  • Bottom for desiccator
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 239 mm
Product Type Bottom
Descrizione I.D.: 131 mm
Materiale Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Desiccator (Type: 250mm)
Altezza (sistema metrico) 238 mm