Learn More
Biochrom Glass Cuvette, Flow Through Cell
Glass Cuvette, Flow Through Cell is a 10 mm Optical Glass cell with 450 μL working volume and 10 mm pathlength.
Marca:  Biochrom 80-2004-45
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11833194
  • 720.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Optical Glass construction
  • Flow Through Cell
  • Working Volume: 450 μL
  • 10mm pathlength
  • Fits standard spectrophotometer cell holders
Specifica
Specifica
Flow-Through Cell
Glass
1 Ea.
Ultrospec 7000/8000/9000 and Ultrospec 7500 and 2100 Pro
450 μL
10 mm
10 mm