Learn More
HUBER Drain Hose, Pressureless, FKM-200-NW12
Drain hose, pressureless, FKM-200-NW12, 70 (+/-5) braided with woven glass fibre EC 9-68 natur
Marca:  HUBER 34322
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10120125
  • 232.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
-20°C to +200°C
Hose
NW 12 x 2 mm