Learn More
Biochrom Spare 560 nm Filter for Biochrom WPA CO7500 Colorimeter
Spare 560 nm Filter for Biochrom WPA CO7500 Colorimeter.
Marca:  Biochrom 80-3004-26
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15359792
  • 343.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • 560 nm filter
  • For use with Biochrom WPA CO700 Colorimeter
  • Easy to install
Order Info
Bandwidth
Specifica
Specifica
10 nm
WPA CO7500 Colorimeter
560 nm
Interference Filter
Round