missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Glass Filter Plugs with Tube

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07208220

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11536784

  • 63.23€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Filter plugs
  • Cylindrical
  • With tube (dia. 8 mm x length 210 mm)
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica

Specifica

Borosilicate Glass (3.3)
2
210 mm
9 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali