Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glass Filter Plugs with Tube
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07209225
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11586784
  • 64.13€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Filter plugs
  • Cylindrical
  • With tube (dia. 8 mm x length 210 mm)
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
2
210 mm
13 mm