Learn More
Cytiva Glass Plate
Plate made from glass.
Marca:  Cytiva 80110629
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.45000kg
Codice prodotto. 10239304
  • 444.00€ / pezzi 15
Spedizione stimata: 05-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Description
Description
  • For use with SDS and Native PAGE, IEF Casting Kit and NovaBlot kit
Spécification
Spécification
SDS and Native PAGE, IEF Casting Kit and NovaBlot Kit
Glass Plate (125 x 260 x 1 mm)
Glass
15
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales