Learn More
BUCHI Valvole di chiusura
For aeration of Rotavapor systems or sample addition depending on configuration
Marca: BUCHI 040627
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07200kg
Descrizione
- OEM BUCHI replacement
- Precision ground joint for reliable sealing and operation
Specifica
Rubinetto d’arresto | |
Rotavapor modello R-200 | |
SJ18.8/38 | |
18.8/38 |