Learn More
Hirschmann™ Tappi in vetro
Per la chiusura sicura di fiasche, flaconi, tubi e altri strumenti di laboratorio. I tappi cavi in vetro Hirschmann Instruments™ sono realizzati in vetro trasparente.
Marca: Hirschmann™ 8900360
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Description
- Acc. to DIN 12 252
- Available to fit a range of sizes
Spécification
Tappo | |
Vetro | |
NS 10/19 |
1 ciascuno | |
Per la chiusura ermetica di contenitori smerigliati standard |