Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro senza stopper
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with NS Ground are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marca:  Hirschmann™ 2820366
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Codice prodotto. 10315142
  • 40.10€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With NS ground, blue graduation
  • Without stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch information
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042
Vetro Duran, Duran Glass
±0.04 ml
±0.04 ml
A
20 ml
105 mm
Smeriglio standard 12/21 NS