Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro senza stopper
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with NS Ground are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marca:  Hirschmann™ 2820394
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.46800kg
Codice prodotto. 10781761
  • 81.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With NS ground, blue graduation
  • Without stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch information
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042
Vetro Duran, Duran Glass
±0.6 ml
±0.6 ml
A
2000 ml
370 mm
Smeriglio standard 29/32 NS