Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro senza stopper
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with NS Ground are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marca:  Hirschmann™ 2820375
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09810kg
Codice prodotto. 12608675
  • 44.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With NS ground, blue graduation
  • Without stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch information
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042
Vetro Duran, Duran Glass
±0.06 ml
±0.06 ml
A
50 ml
140 mm
Smeriglio standard 12/21 NS