Learn More
Brady™ GlobalMark™ Single Color Labeling Ribbon
I nastri super-resistenti e a prova di sbavature di Brady garantiscono che il testo stampato duri per anni in esterni e ambienti industriali. I nastri sono forniti in cartucce sigillate da caricare direttamente nella stampante GlobalMark™ con un clic.
Marca: Brady™ 800525
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.38190kg
Descrizione
- Ribbons ship self-contained in cartridges that drop straight in to the GlobalMark™ printer with a ''click''.
- Patent D481,7555.
Specifica
Printer Ribbon | |
GlobalMark Printer | |
4.13 in. | |
105 mm | |
105 mm Green Ribbon | |
1 Ea. |
Green | |
65.6 yd. | |
60 m | |
60 m x 105 mm | |
Printed text last for years outdoors and in industrial areas |