missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glutathione S-Transferase/GST Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
250.00€ - 509.00€
Specifica
| Antigene | Glutathione S-Transferase/GST |
|---|---|
| Clone | 965427 |
| Diluizione | Western Blot 0.25 ug/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18712768
![]() |
R&D Systems
MAB9499-SP |
25 μg |
250.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18797228
![]() |
R&D Systems
MAB9499-100 |
100 μg |
509.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Glutathione S-Transferase/GST Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase/GST in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot.Specifica
| Glutathione S-Transferase/GST | |
| Western Blot 0.25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| E. coli-derived recombinant Glutathione S-Transferase/GST epitope tag Accession # P08515 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects Glutathione S-Transferase/GST in direct ELISAs. |
| 965427 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Multi-species | |
| P08515 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
RUO
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto