Learn More
Glycerol, puriss., Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC., Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Catalog Number 15601480
Click to view available options
Quantità:
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propane-1,2,3-triol
OCC(O)CO
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propane-1,2,3-triol
OCC(O)CO
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E422, anhydrous, 99.0-101.0% (alkalimetric)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Glycerol
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Punto di fusione 18°C
Colore Colorless
Densità 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 290°C
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Residuo della combustione ≤0.01% (as SO4)
Punto di combustione 698°F
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione n20/D 1.474(lit.)
Quantità 4 x 5 L
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densità vapore 3.1 (vs air)
Peso formulazione 92.09g/mol
Pressione del vapore 1mmHg (20°C)
Percent Purity 99.0 to 101.0% (calc. on H2O free substance)
Grado puriss.
Forma fisica Liquid