Learn More
Glycine, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Catalog Number 15518234
89.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-aminoacetic acid
NCC(O)=O
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-aminoacetic acid
NCC(O)=O
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Electrophoresis, Liquid Chromatography and Molecular Biology Applications
Materiale o nome chimico Glycine
Imballaggio Poly Bottle
Peso formulazione 75.07
Grado Ultrapure Bioreagent
Quantità 250 g
Gravità specifica 1L = 1.16kg