Learn More
Glycolic acid, 70%
Codice prodotto. p-139196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
25 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25kg
Codice prodotto. 10425851
Marca: Thermo Scientific Acros 411032500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-14-1, 7732-18-5
Formula molecolare C2H4O3
Molecular Weight (g/mol) 76.051
Numero MDL MFCD00004312
InChI Key AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC Name 2-hydroxyacetic acid
SMILES C(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycolic acid
Nota nome 70% in water
Punto di fusione 10.0°C
Punti di ebollizione 113.0°C
Colore Yellow
Formula lineare CH2OHCOOH
Peso formulazione 76.04
Percent Purity 70%
Densità 1.2700 g/mL
Quantità 250 g
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Solution
Gravità specifica 1.27
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glycolic acid, 67% in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.