Learn More
Glycolic acid, 98%
Codice prodotto. p-7020526
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11424164
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12511.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Glycolic acid is used for acne and anti-aging treatment. It is also employed in the textile industry as a dyeing and tanning agent. It is used in emulsion polymers, solvents and additives for ink and paints. It is also useful as an intermediate for organic synthesis such as redox reactions, esterification and long chain polymerization. It acts as a monomer in the preparation of polyglycolic acid and other biocompatible copolymers. Further, it is used as a preservative and flavoring agent in organic synthesis. It is also used in adhesives and plastics.
Solubility
Soluble in water, methanol, diethyl ether, acetone, acetic acid and ethyl acetate.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with bases, oxidizing agents and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-14-1
Formula molecolare C2H4O3
Molecular Weight (g/mol) 76.051
Numero MDL MFCD00004312
InChI Key AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC Name 2-hydroxyacetic acid
SMILES C(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycolic acid
pH 2
Punto di fusione 74°C to 80°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare HOCH2CO2H
Numero UN UN3261
Beilstein 1209322
Indice di Merck 14,4498
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol,diethyl ether,acetone,acetic acid and ethyl acetate.
Peso formulazione 76.05
Percent Purity 98%
Densità 1.49
Quantità 100 g
Odore Unpleasant
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glycolic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydroxyacetic acid