Learn More
Glycylglycine, 0.2M buffer soln., pH 7.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15443079
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15443079
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60282.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-50-3
Formula molecolare C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.119
Numero MDL MFCD00008130
InChI Key YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Glycylglycine buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.2 M
pH 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL