Learn More
GM-CSF Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Solid phase sandwich ELISA for the quantitative determination of Human GM-CSF.
451.00€ - 942.00€
Specifica
| Antigene | GM-CSF |
|---|---|
| Diluizione | Sandwich ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | HRP |
| Specie ospite | Mouse |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18606161
|
Novus Biologicals
NBP2-78844-5Plates |
5 Plates |
451.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18211617
|
Novus Biologicals
NBP2-78844-15PLATES |
15 Plates |
942.00€
pezzi 15 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GM-CSF Monoclonal specifically detects GM-CSF in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.Specifica
| GM-CSF | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim | |
| CSF2 | |
| This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human GM-CSF. |
| Sandwich ELISA | |
| HRP | |
| Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology | |
| 1437 | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |