Learn More
GMPPA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | GMPPA |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16834724
|
Proteintech
15517-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16824724
|
Proteintech
15517-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GMPPA is a GDP-mannose pyrophosphorylase. This enzyme catalyzes the reaction which converts mannose-1-phosphate and GTP to GDP-mannose which is involved in the production of N-linked oligosaccharides. This gene is thought to encode a GDP-mannose pyrophosphorylase. This enzyme catalyzes the reaction which converts mannose-1-phosphate and GTP to GDP-mannose which is involved in the production of N-linked oligosaccharides.Specifica
| GMPPA | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q5XIC1, Q922H4, Q96IJ6 | |
| 29926, 501167, 69080 | |
| GMPPA Fusion Protein Ag7789 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GMPPA |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| GMPPA | |
| Gmppa | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |