Learn More
GMPR 1/2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | GMPR 1/2 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.23 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16854964
|
Proteintech
15683-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16844964
|
Proteintech
15683-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody can recognize both GMPR1 and GMPR2 due to the high homology.
This gene encodes an enzyme that catalyzes the irreversible and NADPH-dependent reductive deamination of GMP to IMP. The protein also functions in the re-utilization of free intracellular bases and purine nucleosides.Specifica
| GMPR 1/2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P36959, Q99L27, Q9DCZ1, Q9P2T1, Q9Z244 | |
| 105446, 117533, 192357, 2766, 51292, 66355 | |
| GMPR 1/2 Fusion Protein Ag8185 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GMPR |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| GMP reductase 1, GMPR, GMPR1, GMPR2 | |
| GMPR, GMPR2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |