Learn More
Pall GN-4 Metricel™ Membrane Disc Filters
Certified 0.8 μm membrane for microbiological analysis meets or surpasses regulatory specifications.
Marca:  Pall 64678
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35150kg
Codice prodotto. 17104541
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Designed for laboratory applications only
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
Hydrophilic Mixed Cellulose Ester
Non-sterile
100/Pk.
Plain
0.8 μm
Support Pads
152 μm
37 mm