Learn More
Pall GN-4 Metricel™ Membrane Disc Filters
Certified 0.8 μm membrane for microbiological analysis meets or surpasses regulatory specifications.
Marca: Pall 64679
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
- Designed for laboratory applications only
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Hydrophilic MCE | |
Non-sterile | |
152 μm | |
47 mm |
0.8 μm | |
100/Pk. | |
Plain |
Sicurezza e movimentazione
- Membranes: cellulose nitrate and esters of cellulose
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose