Learn More
Gosselin™ 100 x 15 mm Petri Dishes
Crystal Polystyrene (PS) petri dishes with easy to open sleeves.
91.85€ - 102.22€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
Diametro (sistema metrico) | 90 mm |
Codice del prodotto | Marca | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15478794
|
Gosselin™
SH90-101 |
None |
91.85€
pezzi 700 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15448794
|
Gosselin™
SB91-101 |
1 |
102.22€
pezzi 825 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Diam. 90 mm
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Easy opening sleeves
Specifica
Polystyrene | |
Non-sterile | |
15 mm | |
90 mm |