Learn More
Provette a fondo tondo da 10 ml in polipropilene Gosselin™
Manufactured from polypropylene. Gosselin™ Polypropylene 10mL Round-Base Tubes stoppers are sold separately.
Marca: Gosselin TR95-03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.80000kg
Descrizione
- Natural polypropylene
- Nominal capacity of 10 ML
- Certified compliant with EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
- Without stopper/cap
Specifica
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
10 ml | |
Sì | |
250 sacchetti | |
No | |
Autoclavable | |
Sì |
Red | |
Natural | |
Polypropylene | |
Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia | |
Cartone da 1000 | |
Sterile | |
15.4 mm | |
Provetta a fondo arrotondato |