Learn More
Gosselin™ Contenitore conico in polipropilene Gosselin™
Sicurezza e protezione per la conservazione generica in laboratorio. I contenitori conici Gosselin™ possono essere in polipropilene trasparente o bianco.
Marca: Gosselin™ PC200A-04
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.80000kg
Descrizione
- Shock resistant
- Molded graduations outside on clear containers; molded internal graduations on white containers
- Polyethylene snap cap
Specifica
Contenitore | |
Sì | |
Conico, cilindrico | |
200 mL | |
Tappo a scatto | |
62 mm | |
88 mm | |
Cartone da 660 |
Sì | |
Polipropilene | |
Non-sterile | |
CE, IVD, CE N°1935/2004 | |
Bianco | |
25 ml | |
Tappi a pressione in LDPE |