Learn More
Gosselin™ Contenitore conico in polipropilene Gosselin™
Sicurezza e protezione per la conservazione generica in laboratorio. I contenitori conici Gosselin™ possono essere in polipropilene trasparente o bianco.
Marca: Gosselin™ PC1000-09
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Descrizione
- Shock resistant
- Molded graduations outside on clear containers; molded internal graduations on white containers
Specifica
Container | |
Yes | |
Conical, Cylindrical | |
1000 mL | |
Snap Cap | |
105 mm | |
LDPE snap cap |
Yes | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
CE, IVD, EC N°1935/2004 | |
Natural | |
130 mm | |
120/Cs. |