missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Grade 10 Smooth Surface Folded Filter Qualitative Filter Papers

Used for routine analyses like clarification and determination of substances

Marca:  Sartorius™ FT-4-352-385

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11716295

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

  • Made of refined pulp and cotton linters with an >95% α-cellulose content
  • Ash content between 0.1–0.15% (grade 100/N <0.1%)
  • Wet-strengthened
  • Supplied in rolls, sheets, discs and folded filters as well as customer-specific cuts
Specifica

Specifica

Folded
7.5μm/sec.
10
0.33 mm
385 mm
Cotton Linters, Refined Pulp
For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications
100/Pk.
Qualitative Filter Paper
385 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali