Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 100/N, Smooth Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 100/N, Smooth Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs are commonly used for determination of sugar content.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-328-220
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 15952920
  • 31.10€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of refined pulp and cotton linters with > 95% alpha-cellulose content
  • Ash content < 0.1%
  • Wet strengthened
  • Disc format
Specifica
Specifica
85 g/m2
Disc
30 sec.
100/Pk.
220 mm
Wet burst resistance: 80kPa
6 to 8 μm
100/N
0.18 mm