Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa lenta in cellulosa di grado 114
Filtri per particolati metallici.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25020kg
Descrizione
- Carta da filtro a pori larghi
- Realizzata con il 100% di fibre in linter di cotone
- Lavata con acido e pulita con acqua demineralizzata per ottenere un'elevata purezza
- Tenore di ceneri dello 0.007%
- Applicazioni: Industria chimica, alimentare e delle bevande e analisi atmosferica
Specifica
Ash Content: 0.06% | |
Cellulosa | |
da 3 a 5 μm | |
114 | |
0.14 mm | |
185 mm |
Disco semplice | |
da 3 a 5 μm | |
Filtrazione di precipitati fini quali solfuro di nichel, diossido di piombo, fluoruro di calcio | |
100 conf. | |
185 mm |