Learn More
Fisherbrand™ Carta da filtro per uso generico di grado 122
Velocità di filtrazione molto elevata. La carta da filtro per uso generico Fisherbrand™ in cellulosa di grado 122 è adatta per tutte le attività generiche di laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03690kg
Descrizione
- Very fast filtration velocity
- Available in a range of sizes
- Available as plain or folded discs
- Applications include hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, pharmaceuticals and more
Specifica
Disc | |
General works | |
70 mm |
Extremely fast | |
100/Pk. |