Learn More
Fisherbrand™ Carta da filtro per uso generico di grado 122
Velocità di filtrazione molto elevata. La carta da filtro per uso generico Fisherbrand™ in cellulosa di grado 122 è adatta per tutte le attività generiche di laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70200kg
Descrizione
- Scala di semplice lettura e ampio campo di etichettatura
- Protezione dai raggi UV con lunghezza d'onda massima di circa 500 nm
- Applicazione del colore solo sulla superficie esterna
- In vetro borosilicato
Specifica
Disco ripiegato | |
da 17 a 30 μm | |
Carta filtro usata per tutte le attività generiche in laboratorio | |
100 conf. | |
330 mm |
Cellulosa | |
da 17 a 30 μm | |
122 | |
0.17 mm | |
330 mm |