Learn More
Fisherbrand™ Carta da filtro per uso generico di grado 122
Velocità di filtrazione molto elevata. La carta da filtro per uso generico Fisherbrand™ in cellulosa di grado 122 è adatta per tutte le attività generiche di laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24000kg
Codice prodotto. 11798742
  • 35.20€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Velocità di filtrazione molto elevata
  • Per lavori generici, ospedali, laboratori di ricerca
Applicazioni:
  • industrie chimiche, farmaceutiche, cosmetiche, alimenti e bevande
  • Specifica
    Specifica
    Disco ripiegato
    Lavori generici
    190 mm
    Estremamente rapido
    100/confezione