Learn More
Fisherbrand™ Carta da filtro per uso generico di grado 122
Velocità di filtrazione molto elevata. La carta da filtro per uso generico Fisherbrand™ in cellulosa di grado 122 è adatta per tutte le attività generiche di laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05670kg
Descrizione
Applicazioni:- Per l'impiego in ospedali, laboratori di ricerca, applicazioni didattiche, industrie chimiche, farmaceutiche, cosmetiche, alimentari
Specifica
Disco semplice | |
Da 17 a 30 μm | |
Carta filtro usata per tutte le attività generiche in laboratorio | |
100 conf. | |
90 mm |
Cellulosa | |
Da 17 a 30 μm | |
122 | |
0.17 mm | |
90 mm |