Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 1289 Qualitative Papers, Discs
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 1289 Quantitative Papers, Discs are suitable for analytical purposes and routine analyses whenever no gravimetric analyses are required.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-207-100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 15952900
  • 16.10€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Wet-strengthened.
  • Constructed of refined pulp and linters with > 95% alpha-cellulose content.
  • Ash content of < 0.1% according to DIN 54370
Specifica
Specifica
84 g/m2
Cotton Linters, Refined Pulp
20 sec.
100/Pk.
100 mm
Disc
8 to 12 μm
1289
0.21 mm