Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa indurita in cellulosa di grado 151
Fisherbrand™ Grade 151 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper are used for analysis in acid solutions, or filtration under high pressure.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06956kg
Codice prodotto. 11405228
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
  • Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Specifica
Specifica
Ash Content: 0.06%
Cellulosa
da 12 a 15 μm
151
0.2 mm
90 mm
Disco semplice
da 12 a 15 μm
Per analisi in soluzioni acide o filtrazione ad alta pressione
100 conf.
90 mm