Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa indurita in cellulosa di grado 151
Fisherbrand™ Grade 151 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper are used for analysis in acid solutions, or filtration under high pressure.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 11705225
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
High wet strength and chemical resistance. Low ash, hardened papers with a typical ash content of 0.007%. They have a slightly grained surface and are suitable for a wide range of analytical applications.
Specifica
Specifica
Tenore di ceneri: 0.06%
Cellulosa
Da 12 a 15 μm
151
0.2 mm
42.5 mm
Disco liscio
Da 12 a 15 μm
Per analisi in soluzioni acide o filtrazione ad alta pressione
100 Pack
42.5 mm