Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa indurita in cellulosa di grado 151
Fisherbrand™ Grade 151 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper are used for analysis in acid solutions, or filtration under high pressure.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11725225
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
  • Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Specifica
Specifica
Tenore di ceneri: 0.06%
Cellulosa
Da 12 a 15 μm
151
0.2 mm
210 mm
Disco liscio
Da 12 a 15 μm
Per analisi in soluzioni acide o filtrazione ad alta pressione
100 Pack
210 mm