Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 0.5mm
Marca:  Thermo Scientific™ 042069.KJ
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15441767
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Sapphire Sphere
0.5 mm
Grade 25
5 Pieces