Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 388 Quantitative Papers, Folded
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 388 Quantitative Papers, Folded are suitable for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration.
159.00€ - 600.00€
Specifica
Peso base | 84 g/m2 |
---|---|
Formato | Folded |
Materiale | 100% Cotton Linters (>98%alpha-cellulose, Ash-free) |
Particle Retention | 12 to 15 μm |
Velocità di filtraggio | 10 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15912980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-101-200 |
200 mm |
159.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15922980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-101-320 |
300 mm |
600.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of 100% cotton linters
- Ash-free (≤ 0.01% according to Din 540370)
- Wet-strengthened
- Color-coded box for easy selection
Specifica
84 g/m2 | |
100% Cotton Linters (>98%alpha-cellulose, Ash-free) | |
10 sec. | |
100/Pk. |
Folded | |
12 to 15 μm | |
388 | |
0.21 mm |